Learn More
(Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30358782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358782 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358782 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36988025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade)
CAS 5911-08-0
Formula molecolare C4H7Cl
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane
InChI Formula InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
SMILES ClCC1CC1
IUPAC Name chloromethylcyclopropane
Molecular Weight (g/mol) 90.55
Peso formulazione 90.0236