Learn More
Chloromethyl ethyl ether, 80%, Tech., stabilized
Codice prodotto. 10294981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10294981 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10294981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355720250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3188-13-4 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethyl ethyl ether
Nota nome tech. 80%
CAS 3188-13-4
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 82°C
Punto d'infiammabilità 19°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 75% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H7ClO
Formula lineare CH3CH2OCH2Cl
Indice di rifrazione 1.4000 to 1.405
Numero MDL MFCD00000887
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.01
Sinonimo chloromethyl ethyl ether, chloromethoxy ethane, ethane, chloromethoxy, chloromethylethylether, ethoxymethyl chloride, ethyl chloromethyl ether, ethoxychloromethane, ether, chloromethyl ethyl, ethoxy methyl chloride
InChI Key FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCl
IUPAC Name chloromethoxyethane
Stabilizzatore CaCl2
Molecular Weight (g/mol) 94.54
PubChem CID 18523
Peso formulazione 94.54
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloromethyl ethyl ether, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.