Learn More
Chloromethyl phenyl sulfide, 97%
Codice prodotto. 10129499 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10129499 25 g Bottiglia in vetro 25g
10017949 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10129499 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202360250
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7205-91-6 | C7H7ClS | 158.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7205-91-6
Formula molecolare C7H7ClS
Molecular Weight (g/mol) 158.64
Numero MDL MFCD00000921
InChI Key LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
PubChem CID 81623
IUPAC Name chloromethylsulfanylbenzene
SMILES ClCSC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico Chloromethyl phenyl sulfide
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 66°C (0.3 hPa)
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SCH2Cl
Indice di rifrazione 1.595
Quantità 25 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Gravità specifica 1.23
Peso formulazione 158.65
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid