Learn More
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride, 96%
Codice prodotto. 10666184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666184 5 g Bottiglia in vetro 5g
10063420 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295770050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3724-43-4
Formula molecolare C3H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 128
Numero MDL MFCD00011868
InChI Key QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
PubChem CID 77311
IUPAC Name chloromethylidene(dimethyl)azanium;chloride
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 139°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH=N(CH3)2Cl
Quantità 5 g
Fieser 04,186; 05,251; 06,220; 07,422; 08,186; 09,514; 10,457; 12,564; 13,341
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: 28g/100mL chloroform,slightly soluble in other solvents
Peso formulazione 128
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.