Learn More
Chloromethylphosphonic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15234874 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15234874 1 g Bottiglia in vetro 1g
15254874 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15234874 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2565-58-4
Formula molecolare CH4ClO3P
Molecular Weight (g/mol) 130.46
Numero MDL MFCD00013955
InChI Key MOFCYHDQWIZKMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloromethyl phosphonic acid, phosphonic acid, chloromethyl, chloromethanephosphonic acid, phosphonic acid, p-chloromethyl, monochloromethyl phosphonic acid, chloromethylphosphite, phosphonomethyl chloride, chloromethyl-phosphonicaci, phosphonic acid,p-chloromethyl, chloromethyl phosphonic acid, 98 %
PubChem CID 75723
IUPAC Name chloromethylphosphonic acid
SMILES OP(O)(=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloromethylphosphonic acid
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.47
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloromethylphosphonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.