Learn More
Chloronitromethane, TRC
Codice prodotto. 17911555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17911555 50 mg 50mg
17944335 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17911555 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37393050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1794-84-9
Formula molecolare C H2 Cl N O2
Molecular Weight (g/mol) 95.49
Sinonimo Chloro-nitromethane
IUPAC Name chloro(nitro)methane
SMILES [O-][N+](=O)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloronitromethane
Note sul grado di purezza GC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/CH2ClNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Peso formulazione 94.9774
Percent Purity >95%