Learn More
Chloroparaffin C10-C13 55,5% Cl 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30325873 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325873 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREY23105500CY
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mL
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025
Solvente o matrice Cyclohexane