Learn More
Chloroparaffin C10-C13 63% Cl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Solvente o matrice | Methanol |