Learn More
Chloroparaffin C23 41.4% Cl 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Solvente o matrice | Cyclohexane |