Learn More
Chloroparaffin C24 56% Cl 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17025 |
| Solvente o matrice | Cyclohexane |