Learn More
Chloropentafluorobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11428336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428336 250 g 250g
11408336 10 g 10g
11418336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15384.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 344-07-0 | C6ClF5 | 202.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 344-07-0
Formula molecolare C6ClF5
Molecular Weight (g/mol) 202.51
Numero MDL MFCD00000534
InChI Key KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chloropentafluorobenzene, pentafluorochlorobenzene, benzene, chloropentafluoro, pentafluorophenyl chloride, chloroperfluorobenzene, ccris 2394, pentafluorochloro benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene, benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorophenylchloride
PubChem CID 9579
IUPAC Name 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Chloropentafluorobenzene
Densità 1.568
Punti di ebollizione 116°C to 118°C
Indice di rifrazione 1.424
Quantità 250 g
Beilstein 1819389
Peso formulazione 202.51
Percent Purity ≥98%