Learn More
Chlorophene, TRC
Codice prodotto. 30136306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136306 25 g 25g
30137340 10 g 10g
30003508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37500025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-32-1
Formula molecolare C13 H11 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 218.68
Sinonimo o-Cresol, 4-chloro-α-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-2-(phenylmethyl)phenol, 2-Benzyl-4-chlorophenol, 2-Hydroxy-5-chlorodiphenylmethane, 4-Chloro-2-benzylphenol, 4-Chloro-α-phenyl-o-cresol, 5-Chloro-2-hydroxydiphenylmethane, Bio-Clave, Chlorophene, Clorofene, Clorophene, Ketolin H, NSC 59989, Neosabenyl, Nipacide BCP, Nipacide BCP 50, Preventol BP, Santophen, Santophen 1, Septiphene, Septol, o-Benzyl-p-chlorophenol, p-Chloro-o-benzylphenol
IUPAC Name 2-benzyl-4-chlorophenol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Benzyl-4-chlorophenol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
Peso formulazione 218.0498