Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorophenol Red, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10550804 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10550804 50 g Glass bottle 50g
10487580 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550804 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 190040500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4430-20-0
Formula molecolare C19H12Cl2O5S
Molecular Weight (g/mol) 423.26
Numero MDL MFCD00005877
InChI Key WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC Name 2-chloro-4-[3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifica
Absorbance 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Materiale o nome chimico Chlorophenol Red
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Perdita all'essiccatura 8% max. (110°C)
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Intervallo di transizione visivo From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Beilstein 19, II, 104
Colore White to Cream
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Quantità 50 g
Forma fisica Granular Powder
Peso formulazione 423.26
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorophenol Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.