Learn More
Chlorophyllin sodium copper salt, MedChemExpress
Descrizione
Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorophyllin sodium copper salt |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 11006-34-1 |
| Colore | Black |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C34H31CuN4Na3O6 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 66.66 mg/mL (92.05 mM) ∣DMSO : 1.2 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC(C(CC)=C3C)=[N]4C3=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only