Learn More
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, >37.50%Pt, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11402812 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11402812
Marca: MP Biomedicals 0215250901
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroplatinic Acid Hexahydrate
CAS 18497-13-7
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio >37.50%Pt
Formula molecolare Cl6H14O6Pt
Numero MDL MFCD00149910
Sinonimo (Dihydrogen hexachloroplatinate)
InChI Key PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC Name platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
Molecular Weight (g/mol) 517.89
Peso formulazione 517.9
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHLOROPLATINIC ACID
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroplatinic AcidHexahydrate