Learn More
Chloropyramine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloropyramine hydrochloride |
| CAS | 6170-42-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H21Cl2N3 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (306.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (91.95 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 326.26 |
| Peso formulazione | 326.26 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only