Learn More
Chloroquine diphosphate salt, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 455245000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 50-63-5 Peso : 0.50000kg
Quantità 500g
Codice prodotto. 15394998
  • 284.70€ / 500g
Stock EU 1
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
50-63-5
515.865
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;phosphoric acid
C18H32ClN3O8P2
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
64927
CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Specifica
Chloroquine diphosphate salt
2% max. (105°C, 16 h)
500g
C18H32ClN3O8P2
Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
515.865
515.86
Authentic
200.0°C
50-63-5
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;phosphoric acid
64927
≥97.5% (HPLC)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Chloroquine diphosphate salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/