Learn More
Chloroquine diphosphate salt, 99.6%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11456331 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Codice prodotto. 11456331
Marca: MP Biomedicals 0219391983
Identificatori chimici
CAS 50-63-5
Formula molecolare C18H32ClN3O8P2
Molecular Weight (g/mol) 515.86
Numero MDL MFCD00069852
InChI Key QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC Name 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;phosphoric acid
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroquine diphosphate salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.996
Quantità 250 g
Peso formulazione 515.9
Forma fisica Crystalline Powder