Learn More
Chloroquine Diphosphate Salt, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11436331 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
Codice prodotto. 11436331
Marca: MP Biomedicals 0219391950
Identificatori chimici
CAS 50-63-5
Formula molecolare C18H32ClN3O8P2
Molecular Weight (g/mol) 515.86
Numero MDL MFCD00069852
InChI Key QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroquine Diphosphate Salt
Quantità 50 g
IUPAC Name 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;phosphoric acid
Peso formulazione 515.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroquine Diphosphate Salt