Learn More
Chlorosulfonic acid, 97%
Codice prodotto. 10319170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10319170 100 mL Flacone in vetro 100mL
10512851 500 mL Glass bottle 500mL
10053740 1 L Glass bottle 1L
10397853 2.5 L Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10319170 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.70€
    32.70€ / 100mL
    Risparmia 1.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-94-5
InChI Key XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
IUPAC Name acido clorosolforico
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorosulfonic acid
Punto di fusione − 80.0°C
Punti di ebollizione 151°C to 152°C
Densità 1.7500g/mL
Imballaggio Flacone in vetro
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 100 mL
Formula molecolare HClO3S
Formula lineare ClSO3H
Forma fisica Liquido oleoso, fumante se esposto all'aria
Numero UN 1754
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Indice di Merck 15, 2168
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water forming sulfuric and hydrochlori. Other solubilities: de,decomposes in acids,decomposes in alcohol,insoluble in cs2
Molecular Weight (g/mol) 116.52
Peso formulazione 116.52
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorosulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.