Learn More
Chlorosulfonic acid, 97%
Codice prodotto. 10397853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10397853 2.5 L Glass bottle 2.50L
10319170 100 mL Flacone in vetro 100mL
10512851 500 mL Glass bottle 500mL
10053740 1 L Glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10397853 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 304490025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-94-5
InChI Key XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
IUPAC Name acido clorosolforico
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorosulfonic acid
Densità 1.7500g/mL
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 2.5 L
Formula molecolare ClHO3S
Formula lineare ClSO3H
Forma fisica Liquido oleoso, fumante se esposto all'aria
Numero UN 1754
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Indice di Merck 15, 2168
Molecular Weight (g/mol) 116.515
Peso formulazione 116.52
Percent Purity ≥96.0%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorosulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorosulfonic acid