Learn More
Chlorosulfonic acid, typically 99%
Codice prodotto. 15492977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492977 1 kg 1kg
15482977 250 g 250g
15402987 3 x 1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15492977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087977.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
Chlorosulfonic acid is used as detergent and as an anti-contrail agent. It is used as an intermediate in the production of other substances such as pharmaceuticals and chemicals. It finds application in producing smoke screens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-94-5
Formula molecolare ClHO3S
Molecular Weight (g/mol) 116.515
Numero MDL MFCD00011523
InChI Key XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
IUPAC Name acido clorosolforico
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Specifica
Aspetto Yellow to brown liquid
Materiale o nome chimico Chlorosulfonic Acid
Colore Yellow to Brown
Punto di fusione -80°C
Punti di ebollizione 158°C
Densità 1.753 g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio typically 99%
Quantità 1 kg
Forma fisica Liquid
Numero UN 1754
Informazioni di solubilità Miscible with hydrocarbons.
Peso formulazione 116.52
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorosulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorosulfonic acid