Learn More
Chlorosulfonyl isocyanate, 98+%
Codice prodotto. 10552181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10552181 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10695022 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10337580 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10688313 1 L Bottiglia in vetro 1L
11954391 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10552181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1189-71-5 | CClNO3S | 141.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189-71-5
Formula molecolare CClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 141.53
InChI Key WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
PubChem CID 70918
IUPAC Name N-(oxomethylidene)sulfamoyl chloride
SMILES C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Chlorosulfonyl isocyanate
Punto di fusione -44.0°C
Colore White
Densità 1.6260g/mL
Punti di ebollizione 106.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClSO2NCO
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4490
Quantità 5 mL
Fieser 01,117; 02,70; 03,51; 04,90; 05,132; 06,122; 07,65; 08,105; 10,94; 11,125; 12,122; 13,80
Gravità specifica 1.626
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons,miscible with saturated and chlorinated,hydrocarbons
Viscosità 0.996 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 141.53
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Granules
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorosulfonyl isocyanate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.