Learn More
Chlorotetracycline, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11485931 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485931 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11485931 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219032705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    46.20€ / 5g
    Risparmia 2.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
CAS: 64-72-2 | Formula: C22H24Cl2N2O8 | Weight: 515.34 g/mol
Identificatori chimici
CAS 64-72-2
Formula molecolare C22H24Cl2N2O8
Molecular Weight (g/mol) 515.34
InChI Key QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Sinonimo Aureomycin, Chlorotetracycline hydrochloride
PubChem CID 66577600
IUPAC Name (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorotetracycline
Tipo Chlorotetracycline
Forma fisica Powder
Colore Yellow
Quantità 5 g
Peso formulazione 515.3
Grado Not Available
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlortetracycline Hydrochloride