missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorothalonil, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30323345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30323345 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30323345 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC11510000100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Chlorothalonil
CAS 1897-45-6
Nomi componenti o analita Chlorothalonil
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 Cl4 N2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Isophthalonitrile, tetrachloro- (7CI,8CI), 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyanotetrachlorobenzene, 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-dicyanobenzene, 2,4,5,6-Tetrachloro-1,3-isophthalonitrile, 2,4,5,6-Tetrachloro-m-benzenedinitrile, 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalodinitrile, 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile, Agronil PI 231, Barrack, Blotch, Bravo, Bravo 500, Bravo 500SC, Bravo 6F, Bravo 720, Bravo 72SC, Bravo Plus, Bravo Ultrex, Bravo Weather Stick, Bravo Weather Stik, Bravonil, Bravonil Ultrex, Busan 1192, Chloronil, Chloronil 720, Chlorthalonil, Clortosip, Clortosip 500SC, Clortosip L, DAC 2787, Daconil, Daconil 1000, Daconil 2787, Daconil 2787WP, Daconil 500, Daconil 50SC, Daconil F, Daconil M, Daconil Ultrex, Daconil Weather Stik, Daconil Weatherstik, Dacosoil, Dakoflo, Fongil F, Forturf, Fungitrol 404D, Guarant 500SC, Gwarant, Gwarant 500SC, Hortyl, Kabiguard 164SA, Kavach, Kavach 75WP, M 1, M 1 (mildewcide), Marincide C, Microban Additive M 15, Microban M 15, N 96, NexGen, Nopcocide, Nopcocide 54DB, Nopcocide N 54D, Nopcocide N 96, Nuocide 404D, Nuocide 960, Optimist, SD 404, Sweep, TPN, TPN (pesticide), Termil, Tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile, Tetrachloroisophthalonitrile, Thalonil, Tuff-Brite, Vanox, Vanox 500SC, Vanox 750PM, YS 801, YS 801 (mildewcide)
InChI Formula InChI=1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
SMILES Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
IUPAC Name 2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 265.91
Quantità 100 mg
Peso formulazione 263.8816 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.