Learn More
Chlorothiazide-13C,15N2, TRC
Codice prodotto. 30133221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133221 5 mg 5mg
30011624 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133221 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3800025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1189440-79-6
Formula molecolare C613CH6ClN15N2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 298.7
Sinonimo 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-13C,15N2, 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-13C,15N2 1,1-dioxide, Chlorthiazide-13C,15N2;Chlotride-13C,15N2;Diuril-13C,15N2, Saluric-13C,15N2;
IUPAC Name 6-chloro-4H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine-7-sulfonamide-3-13C-2-15N-15N 1,1-dioxide
SMILES ClC1=C(S([15NH2])(=O)=O)C=C2C(N[13CH]=[15N]S2(=O)=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorothiazide-13C,15N2
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i3+1,9+1,11+1
Peso formulazione 297.95
Percent Purity >95%