Learn More
Chlorothiazide, 98%
Codice prodotto. 15783447 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15783447 5 g 5g
15793447 25 g 25g
15703457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15783447 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461740050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-94-6
Formula molecolare C7H6ClN3O4S2
Molecular Weight (g/mol) 295.71
Numero MDL MFCD00058576
InChI Key JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
IUPAC Name 6-chloro-1,1-dioxo-4H-1$l^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorothiazide
Punto di fusione 348.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Peso formulazione 295.72
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorothiazide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorothiazide