Learn More
Chlorothiazide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408186
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16408186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408186 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0224
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Specifications
Materiale o nome chimico Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H6ClN3O4S2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (338.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)N=CNS2(=O)=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 295.72
Peso formulazione 295.72
Percent Purity 98.06%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less
Research purposes only