Learn More
Chlorotriethylsilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509989
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
994-30-9
C6H15ClSi
150.72
MFCD00000507
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
13819
chloro(triethyl)silane
CC[Si](Cl)(CC)CC
994-30-9
C6H15ClSi
150.72
MFCD00000507
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
13819
chloro(triethyl)silane
CC[Si](Cl)(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chlorotriethylsilane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C2H5)3SiCl
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4320
Quantità 25 mL
Beilstein 04,627
Fieser 13,165
Indice di Merck 15,2179
Gravità specifica 0.89
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 150.72
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotriethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.