Learn More
Chlorotriisopropylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510144
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
13154-24-0
C9H21ClSi
192.80
MFCD00009656
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
13154-24-0
C9H21ClSi
192.80
MFCD00009656
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
139400
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chlorotriisopropylsilane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9020g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [(CH3)2CH]3SiCl
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4540
Quantità 10 g
Gravità specifica 0.902
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
IUPAC Name chloro-tri(propan-2-yl)silane
Peso formulazione 192.81
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorotriisopropylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.