Learn More
chlorotrimethylsilane, 1M Solution in Dichloromethane, AcroSeal™, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
Silylation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorotrimethylsilane |
| Nota nome | 1M Solution in Dichloromethane |
| CAS | 75-77-4, 75-09-2 |
| Densità | 1.2570g/mL |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle in Tin Can |
| Formula molecolare | C3H9ClSi |
| Formula lineare | (CH3)3SiCl |
| Numero MDL | MFCD00000502 |
| Quantità | 100 mL |
| Indice di Merck | 15, 2180 |
| Vedi altri risultati |