Learn More
Chlorotrimethylsilane, TRC
Codice prodotto. 30349835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349835 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349835 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC421755100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Formula molecolare C3 H9 Cl Si
Quantità 100 g
Sinonimo TMCS, Trimethylchlorosilane
InChI Formula InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)Cl
IUPAC Name chloro(trimethyl)silane
Molecular Weight (g/mol) 108.64
Peso formulazione 108.0162