Learn More
chlorotripropylsilane, 98%
Codice prodotto. 11955841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11955841 5 g Bottiglia in vetro 5g
11965841 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11955841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313930050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 995-25-5 | C9H21ClSi | 192.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 995-25-5
Formula molecolare C9H21ClSi
Molecular Weight (g/mol) 192.81
InChI Key ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tri-n-propylchlorosilane, tripropylchlorosilane, silane, chlorotripropyl, chlorotri-n-propylsilane, chloro tripropyl silane, chloro-tri-n-propylsilane, chlorotripropylsilane, chloro tri-n-propyl silane
PubChem CID 70445
IUPAC Name chloro(tripropyl)silane
SMILES CCC[Si](CCC)(CCC)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico chlorotripropylsilane
Colore Colorless
Densità 0.8820g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C to 200.0°C
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3990 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.882
Peso formulazione 192.81
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorotripropylsilane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P232-Proteggere dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.