Learn More
Chloroxazone, 98%
Codice prodotto. 10736433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10736433 25 g Bottiglia in vetro 25g
10155240 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10736433 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 228950250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-25-0 | C7H4ClNO2 | 169.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-25-0
Formula molecolare C7H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.57
Numero MDL MFCD00005717
InChI Key TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
PubChem CID 2733
ChEBI CHEBI:3655
IUPAC Name 5-chloro-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroxazone
Nota nome 98%
Punto di fusione 189°C to 194°C
Colore Brown-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 27, 179
Indice di Merck 15, 2201
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloroxazone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.