Learn More
Chloroxylenol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491108
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16491108 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491108 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1414
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroxylenol
Forma fisica Solid
CAS 88-04-0
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H9ClO
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo 4-Chloro-3,5-dimethylphenol PCMX
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (638.53 mM)
SMILES OC1=CC(C)=C(Cl)C(C)=C1
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 99.12%
Grado Research
Research purposes only