Learn More
Chlorphenesin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30327585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327585 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327585 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11553000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorphenesin
CAS 104-29-0
Nomi componenti o analita Chlorphenesin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H11 Cl O3
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 3-(4-chlorophenoxy)propane-1,2-diol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 202.63
Quantità 1 mL
Peso formulazione 202.0397 g/mol