Learn More
Chlorpromazine hydrochloride, 100.9%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11475931 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11475931 100 g
11465931 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475931 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219032680
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Identificatori chimici
CAS 69-09-0
Formula molecolare C17H20Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 355.321
InChI Key FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Chloro-10-[3-dimethylamino-propyl] phenothiazine, 2-Chloro-N, N- dimethyl-10H- phenothiazine-10- propanamine hydrochloride
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC Name 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorpromazine hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 1.009
Forma fisica Powder/Solution
Colore Colorless or White
Quantità 100 g
Peso formulazione 355.3