Learn More
Chlorpromazine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorpromazine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| Peso formulazione | 354.0724 |
| Percent Purity | >95% |