Learn More
Chlorpromazine Sulfoxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorpromazine Sulfoxide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 334.0907 |
| Percent Purity | >95% |