Learn More
Chlorpromazine Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30007351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007351 25 mg 25mg
30006251 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007351 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC42475525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 969-99-3
Formula molecolare C17 H19 Cl N2 O S
Molecular Weight (g/mol) 334.86
Sinonimo 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5-oxide (6CI,8CI), Aminazin sulfoxide, Ba 2835, Chlorpromazine 5-oxide, Chlorpromazine 5-sulfoxide, Chlorpromazine S-oxide, Chlorpromazine sulfoxide, Chlorpromazine sulphoxide, NSC 170990, Opromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide
IUPAC Name 3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorpromazine Sulfoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Peso formulazione 334.0907
Percent Purity >95%