Learn More
Chlorpromazine Sulphoxide, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorpromazine Sulfoxide |
| CAS | 969-99-3 |
| Nomi componenti o analita | Chlorpromazine Sulfoxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H19 Cl N2 O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| Vedi altri risultati |