Learn More
Chlorpropamide, TRC
Codice prodotto. 30138441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138441 1 g 1g
30136728 250 mg 250mg
30012218 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4248001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-20-2
Formula molecolare C10 H13 Cl N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 276.74
Sinonimo Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-propyl- (8CI), 4-Chloro-N-[(propylamino)carbonyl]benzenesulfonamide, 1-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-3-propylurea, 1-(p-Chlorophenylsulfonyl)-3-propylurea, 1-Propyl-3-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, Adiaben, Asucrol, Catanil, Chlorodiabina, Chloronase, Chloropropamide, Chlorpropamid, Chlorpropamide, Diabaril, Diabechlor, Diabenal, Diabenese, Diabeneza, Diabet-Pages, Diabetoral, Diabinese, Glisema, Meldian, Melitase, Millinese, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea, N-Propyl-N'-p-chlorphenylsulfonylcarbamide, NSC 44634, NSC 626720, P 607, Pamidin, Stabinol, U 9818
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)sulfonyl-3-propylurea
SMILES CCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorpropamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)
Peso formulazione 276.0335
Percent Purity >95%