Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorpropham |
| Quantità | 5 g |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: miscible with acetone, methanol, ethanol |
| Punto di fusione | 36.0°C to 38.0°C |
| Peso formulazione | 213.66 |
| InChI Key | CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1 |
| IUPAC Name | propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.66 |