Learn More
Chlorprothixene EP Impurity E, Mikromol™
Descrizione
Chlorprothixene EP Impurity E, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| CAS | 86-39-5 |
| Nomi componenti o analita | 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H7 Cl O S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Vedi altri risultati |