Learn More
Chlorprothixene Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorprothixene hydrochloride |
| CAS | 6469-93-8 |
| Nomi componenti o analita | Chlorprothixene hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H18 Cl N S . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-; |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Vedi altri risultati |