Learn More
Chlorprothixene Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 18013880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18013880 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18013880 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1321.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorprothixene Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorprothixene hydrochloride
CAS 6469-93-8
Nomi componenti o analita Chlorprothixene hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H18 Cl N S . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC Name (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 352.32
Quantità 250 mg
Peso formulazione 351.0615 g/mol