Learn More
Chlorprothixene Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30041263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041263 5 mg 5mg
30040958 100 mg 100mg
18090020 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041263 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4248505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6469-93-8
Formula molecolare C18 H18 Cl N S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 352.32
Sinonimo Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), (3Z)-, 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (3Z)- (9CI), 1-Propanamine, 3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)-, Thioxanthene-δ9,γ-propylamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride, (Z)- (8CI), 9H-Thioxanthene, 1-propanamine deriv., NSC 169899, Truxal hydrochloride, cis-Chlorprothixene hydrochloride
IUPAC Name (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorprothixene hydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
Peso formulazione 351.0615