Learn More
Chlorpyrifos 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlorpyrifos |
| CAS | 2921-88-2 |
| Nomi componenti o analita | Chlorpyrifos |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H11 Cl3 N O3 P S |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC Name | diethoxy-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-λ^{5}-phosphane |
| Vedi altri risultati |