Learn More
Chlortalidone, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlortalidone |
| CAS | 77-36-1 |
| Nomi componenti o analita | Chlortalidone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H11 Cl N2 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)-, Benzenesulfonamide, 2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)- (6CI,8CI), 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-hydroxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxy-isoindolinum, 1-Oxo-3-(3-sulfamyl-4-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 1-keto-3-(3'-Sulfamyl-4'-chlorophenyl)-3-hydroxyisoindoline, 2-Chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(3-hydroxy-1-oxoisoindol-3-yl)benzenesulfonamide, 3-(4'-Chloro-3'-sulfamoylphenyl)-3-hydroxyphthalimidine, 3-Hydroxy-3-[4-chloro-3-sulfamylphenyl]phthalimidine, Chlorothalidone, Chlortalidone, Chlorthalidon, Chlorthalidone, Demi-Regroton, G 33182, Higroton, Higrotona, Hygroton, Igroton, Isoren, NSC 69200, Natriuran, Oradil, Oxodolin, Phthalamudine, Racemic chlorthalidone, Renon, Saluretin, Thalitone, ZINC 00020253, Zambesil, (+/-)-Chlorthalidone, (+/-)-Hygroton |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C2(O)NC(=O)c3ccccc23 |
| Vedi altri risultati |