Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlortetracycline hydrochloride, can be used as secondary standard
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Chlortetracycline hydrochloride is a broad-spectrum antibiotic of the tetracycline family
- Receives its name from a 7-chloro substitution on one of the rings of its parent structure, tetracycline
- A bacteriostatic that inhibits the 30S ribosomal subunit and prevents peptide formation
- Can work as an antiprotozoal and antifungal
Applications
- Chlortetracycline is suitable for use in biochemistry, microbiology, in vivo research, and cell culture
- Intended for research use only
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chlortetracycline hydrochloride |
| Tipo | Chlortetracycline Hydrochloride |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Punto di fusione | 220.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Rotazione specifica | − 242.50 (20.00°C c=0.5,water) |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 500 mg |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Chlortetracycline hydrochloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.